Imprimer
Éthoxyméthylenemalonate de diéthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
E0255-25ML E0255-500ML E0255-100ML
TCIAE0255-25MLEA 17.6 EUR
TCIAE0255-25ML TCIAE0255-500ML TCIAE0255-100ML
Éthoxyméthylenemalonate de diéthyle ≥98.0% (par GC)
Éthoxyméthylenemalonate de diéthyle
Formule: C₁₀H₁₆O₅
Point d'ébullition: 166°C
Point d'éclair: 155°C
Numéro MDL: MFCD00009148
Numéro CAS: 87-13-8
EINECS: 201-725-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=059d9b4e53d344ced383f142e14b1b051589b478&vid=059d9b4e53d344ced383f142e14b1b051589b478&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %