Imprimer
Chlorure de 3-chloroanilinium ≥99.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
C0113-25G C0113-500G
TCIAC0113-25GEA 17.6 EUR
TCIAC0113-25G TCIAC0113-500G
Chlorure de 3-chloroanilinium ≥99.0% (par HPLC, azote total)
Chlorure de 3-chloroanilinium
Formule: C₆H₇Cl₂N
Numéro MDL: MFCD00035485
Numéro CAS: 141-85-5
EINECS: 205-506-7
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28b83d55303827d7d6c3b655dac01577a97cf472&vid=28b83d55303827d7d6c3b655dac01577a97cf472&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency