Imprimer
Iodure de 1-éthyl-3-méthylimidazolium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-ethyl-3-methylimidazolium iodide
E0556-25G E0556-5G
TCIAE0556-25GEA 96.8 EUR
TCIAE0556-25G TCIAE0556-5G
Iodure de 1-éthyl-3-méthylimidazolium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Iodure de 1-éthyl-3-méthylimidazolium
Formule: C₆H₁₁IN₂
Numéro MDL: MFCD03701101
Numéro CAS: 35935-34-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e8c8714122bdc48e4d0ddedd2b88c2038abb43f0&vid=e8c8714122bdc48e4d0ddedd2b88c2038abb43f0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity (Potassium iodate Method) min. 98.0 %
Solubility in Water very faint turbidity