Imprimer
1-Acétyl-4-pipéridone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Acetyl-4-piperidone
A1398-25G A1398-5G
TCIAA1398-25GEA 141 EUR
TCIAA1398-25G TCIAA1398-5G
1-Acétyl-4-pipéridone ≥98.0% (par GC)
1-Acétyl-4-pipéridone
Formule: C₇H₁₁NO₂
MW: 141.17 g/mol
Point d'éclair: 112°C
Numéro MDL: MFCD00006190
Numéro CAS: 32161-06-1
EINECS: 250-937-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7e86a4e44feccaca327580efded6fe0b66627c4c&vid=7e86a4e44feccaca327580efded6fe0b66627c4c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %