Imprimer
Éthylmalonate de diéthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
E0138-25ML E0138-500ML
TCIAE0138-25MLEA 17.6 EUR
TCIAE0138-25ML TCIAE0138-500ML
Éthylmalonate de diéthyle ≥98.0% (par GC)
Éthylmalonate de diéthyle
Formule: C₉H₁₆O₄
Point d'ébullition: 211°C
Point d'éclair: 88°C
Numéro MDL: MFCD00009167
Numéro CAS: 133-13-1
EINECS: 205-093-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5e6caf6d0ba9a8f3c9c6592845b5a272b6591cf&vid=f5e6caf6d0ba9a8f3c9c6592845b5a272b6591cf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %