Imprimer
Diéthylmalonate de diéthyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Diethyl Diethylmalonate
D0867-25ML D0867-500ML
TCIAD0867-25MLEA 30.8 EUR
TCIAD0867-25ML TCIAD0867-500ML
Diéthylmalonate de diéthyle ≥97.0% (par GC)
Diéthylmalonate de diéthyle
Formule: C₁₁H₂₀O₄
MW: 216.28 g/mol
Point d'éclair: 94°C
Numéro MDL: MFCD00009132
Numéro CAS: 77-25-8
EINECS: 201-016-2
Merck Index: 14,03823
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098b350ac12a0f7f1e008fb03c0ed58cd14467cc&vid=098b350ac12a0f7f1e008fb03c0ed58cd14467cc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %