Imprimer
4-Bromobutyrate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 4-bromobutanoate
B2308-25G B2308-250G
TCIAB2308-25GEA 60.5 EUR
TCIAB2308-25G TCIAB2308-250G
4-Bromobutyrate de méthyle ≥98.0% (par GC)
4-Bromobutyrate de méthyle
Formule: C₅H₉BrO₂
MW: 181.03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041482
Numéro CAS: 4897-84-1
EINECS: 225-523-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5875f00eec1563be2be0428e45714fc9ab74fb74&vid=5875f00eec1563be2be0428e45714fc9ab74fb74&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %