Anisole 99,0 GC_ASSAY_METHOD
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
Methyl phenyl ether, Methoxybenzene
A0492-25G
A0492-500G
TCIAA0492-25GEA
17.6
EUR
TCIAA0492-25G
TCIAA0492-500G
Anisole 99,0 GC_ASSAY_METHOD
Anisole
Formule:
C₇H₈O MW: 108.14 g/mol Point d'ébullition: 154°C Point de fusion: -37 Point d'éclair: 51°C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008354 Numéro CAS: 100-66-3 EINECS: 202-876-1 ONU: 2222 ADR: 3 III Merck Index: 14,00669 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |