4-Nitrophénol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
1-Hydroxy-4-nitrobenzene, p-Nitrophenol
N0220-25G
N0220-500G
N0220-100G
TCIAN0220-25GEA
20.9
EUR
TCIAN0220-25G
TCIAN0220-500G
TCIAN0220-100G
4-Nitrophénol ≥99.0% (par GC)
4-Nitrophénol
Formule:
C₆H₅NO₃ Point d'ébullition: 279°C Point de fusion: 110…114 °C Densité: 1,48 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 169 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007331 Numéro CAS: 100-02-7 EINECS: 202-811-7 ONU: 1663 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,06620 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 112.0 to 116.0 deg-C |
Solubility in EtOH | almost transparency |
Transition interval (pH) | (very pale yellow)4.8 to 7.6 (yellow) |