2-Nitrophénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
N0219-25G
N0219-500G
N0219-100G
TCIAN0219-25GEA
17.6
EUR
TCIAN0219-25G
TCIAN0219-500G
TCIAN0219-100G
2-Nitrophénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Nitrophénol
Formule:
C₆H₅NO₃ Point d'ébullition: 216°C Point de fusion: 43…45 °C Densité: 1,599 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 108 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011688 Numéro CAS: 88-75-5 EINECS: 201-857-5 ONU: 1663 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,06619 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 44.0 to 47.5 deg-C |
Solubility in EtOH (95vol%) | almost transparency |