Imprimer
1,4-Dinitrobenzène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D0819-5G D0819-25G
TCIAD0819-5GEA 37.4 EUR
TCIAD0819-5G TCIAD0819-25G
1,4-Dinitrobenzène ≥99.0% (par GC)
1,4-Dinitrobenzène
Formule: C₆H₄N₂O₄
Point d'ébullition: 299 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 172 °C
Densité: 1,625 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007314
Numéro CAS: 100-25-4
EINECS: 202-833-7
ONU: 3443
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,03273
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=87fa8641c675c7cf3f0dd5f42be15b153e1ff0cc&vid=87fa8641c675c7cf3f0dd5f42be15b153e1ff0cc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystaline
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 171.0 to 175.0 deg-C
Solubility in Acetonitrile very faint turbidity