Imprimer
N-Éthylaniline ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
E0059-25ML E0059-500ML
TCIAE0059-25MLEA 17.6 EUR
TCIAE0059-25ML TCIAE0059-500ML
N-Éthylaniline ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
N-Éthylaniline
Formule: C₈H₁₁N
Point d'ébullition: 204°C
Point de fusion: –64 °C
Densité: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 91°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009025
Numéro CAS: 103-69-5
EINECS: 203-135-5
ONU: 2272
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,03764
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=192d15c08a8d9db012d47e9d706341363223a57a&vid=149875befb9b84920c90e0fa8edfc72777505080&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %