Imprimer
3,4,5-Triméthoxyaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
T1055-25G T1055-5G
TCIAT1055-25GEA 259 EUR
TCIAT1055-25G TCIAT1055-5G
3,4,5-Triméthoxyaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3,4,5-Triméthoxyaniline
Formule: C₉H₁₃NO₃
MW: 183.21 g/mol
Point d'ébullition: 293
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008393
Numéro CAS: 24313-88-0
EINECS: 246-154-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dee952a529848c9fd13f726100244867f5c8fad5&vid=d7f3f27eefca2c9e13ae07d1726a37e022b89ea8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 111.0 to 115.0 deg-C