Imprimer
2,4-Dinitroaniline ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D2703-25G D2703-500G
TCIAD2703-25GEA 64.9 EUR
TCIAD2703-25G TCIAD2703-500G
2,4-Dinitroaniline ≥99.0% (par GC)
2,4-Dinitroaniline
Formule: C₆H₅N₃O₄
MW: 183.12 g/mol
Point d'ébullition: 401
Point d'éclair: 224
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007151
Numéro CAS: 97-02-9
EINECS: 202-553-5
ONU: 1596
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,03270
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c47d3509995c1efdb677267d61bc30c4942ba91&vid=3fe8e1e7dd3ec3c20ea5885ca10a8d0d0bd391f6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 178.0 to 182.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency