Imprimer
2-Nitroaniline ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
N0118-25G N0118-500G
TCIAN0118-25GEA 17.6 EUR
TCIAN0118-25G TCIAN0118-500G
2-Nitroaniline ≥99.0% (par GC)
2-Nitroaniline
Formule: C₆H₆N₂O₂
Point d'ébullition: 165°C
Point de fusion: 68…71 °C
Densité: 1,446 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 167 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007687
Numéro CAS: 88-74-4
EINECS: 201-855-4
ONU: 1661
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,06582
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e0c27a4faf4186b3263503da7e420245721400b8&vid=1734a30a65418988b3791f95784a14ef0f2d4d20&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 72.0 to 74.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency