Imprimer
2-Iodoaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
I0046-25G I0046-5G
TCIAI0046-25GEA 73.7 EUR
TCIAI0046-25G TCIAI0046-5G
2-Iodoaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Iodoaniline
Formule: C₆H₆IN
MW: 219.02 g/mol
Point d'ébullition: 263
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007680
Numéro CAS: 615-43-0
EINECS: 210-426-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff530ada4776ad57a4996edb867b2d649644bac5&vid=2b0f660c3448471ee9529af77dd6de9aab78ccfc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 59.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity