Acide 2-iodobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
o-Iodobenzoic acid
I0053-25G
I0053-500G
I0053-100G
TCIAI0053-25GEA
26.4
EUR
TCIAI0053-25G
TCIAI0053-500G
TCIAI0053-100G
Acide 2-iodobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2-iodobenzoïque
Formule:
C₇H₅IO₂ Point d'ébullition: 314 °C (1013 hPa) Point de fusion: 159…160 °C Densité: 2,25 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002419 Numéro CAS: 88-67-5 EINECS: 201-850-7 Merck Index: 14,05030 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 160.0 to 164.0 deg-C |