Imprimer
Acide 2,3,5-triiodobenzoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: TIBA
T0451-25G T0451-5G
TCIAT0451-25GEA 119 EUR
TCIAT0451-25G TCIAT0451-5G
Acide 2,3,5-triiodobenzoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 2,3,5-triiodobenzoïque
Formule: C₇H₃I₃O₂
Point d'ébullition: 416 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 225.9 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00002420
Numéro CAS: 88-82-4
EINECS: 201-859-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7f0bfd8e6e56babb2208b408d12fdc3867098b4&vid=25e64692d5c22f478701b292e41b9b61f874a9ff&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 227.0 to 234.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency