Imprimer
3-Fluorothiophénol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Fluorobenzene-1-thiol, 1-Fluoro-3-mercaptobenzene, m-Fluorothiophenol, 3-Fluorobenzenethiol
F0422-25G F0422-5G
TCIAF0422-25GEA 245 EUR
TCIAF0422-25G TCIAF0422-5G
3-Fluorothiophénol ≥97.0% (par GC)
3-Fluorothiophénol
Formule: C₆H₅FS
Point d'ébullition: 156°C
Densité: 1,18 g/cm³ (30 °C)
Numéro MDL: MFCD00040227
Numéro CAS: 2557-77-9
EINECS: 219-876-2
ONU: 3336
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8736c806a022198bf71693f0f01cc263dae85b5b&vid=a90a7a18e3820072ca664be1fe62c05b08120d4e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %