Imprimer
3,4,5-Trifluorophénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
T2299-25G T2299-5G
TCIAT2299-25GEA 201 EUR
TCIAT2299-25G TCIAT2299-5G
3,4,5-Trifluorophénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3,4,5-Trifluorophénol
Formule: C₆H₃F₃O
MW: 148.08 g/mol
Densité: 1.629
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042427
Numéro CAS: 99627-05-1
EINECS: 436-120-9
ONU: 3077
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fbf12f3bac16a19a81af9fbe512cf07dc6a2404&vid=8a90a24b6bf84f76fe9e80970a6619bbfc61515e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C