Imprimer
3-Fluoroanisole ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Fluoro-3-methoxybenzene
F0254-10G F0254-25G
TCIAF0254-10GEA 18.7 EUR
TCIAF0254-10G TCIAF0254-25G
3-Fluoroanisole ≥99.0% (par GC)
3-Fluoroanisole
Formule: C₇H₇FO
MW: 126.13 g/mol
Point d'ébullition: 158°C
Point de fusion: -35
Point d'éclair: 43°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000335
Numéro CAS: 456-49-5
EINECS: 207-267-4
ONU: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36cc05b3c5b0d7ea51137400ad07642132f67be7&vid=6e2627de05a5d8b5a40f404a5a10cac4d44c6237&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %