Imprimer
1-Fluoro-2,4-dinitrobenzène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,3-Dinitro-4-fluorobenzene, 2,4-Dinitrofluorobenzene, 1-Fluoro-2,4-dinitrobenzene
D0835-25G D0835-500G
TCIAD0835-25GEA 37.4 EUR
TCIAD0835-25G TCIAD0835-500G
1-Fluoro-2,4-dinitrobenzène ≥99.0% (par GC)
1-Fluoro-2,4-dinitrobenzène
Formule: C₆H₃FN₂O₄
Point d'ébullition: 296°C
Point de fusion: 24…26 °C
Densité: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: ≥ 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007056
Numéro CAS: 70-34-8
EINECS: 200-734-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,04172
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=565f81aca8a05365b9d04536dfc4b9374ec9ff57&vid=7e74378a4ee5a063f04ed48f421f37f0d270a548&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow to Green powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %