Imprimer
1,2,3-Trifluoro-4-nitrobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T1539-25G T1539-5G
TCIAT1539-25GEA 61.6 EUR
TCIAT1539-25G TCIAT1539-5G
1,2,3-Trifluoro-4-nitrobenzène ≥98.0% (par GC)
1,2,3-Trifluoro-4-nitrobenzène
Formule: C₆H₂F₃NO₂
Point d'ébullition: 92°C
Densité: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 93°C
Numéro MDL: MFCD00041546
Numéro CAS: 771-69-7
EINECS: 212-238-4
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3fdb1cee9750847718b9274b1bc61ab68728ec86&vid=8f0675880df8be490e304f122583a8fa9a2ddfad&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %