1-Fluoro-4-nitrobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
F0105-25G
F0105-500G
F0105-100G
TCIAF0105-25GEA
17.6
EUR
TCIAF0105-25G
TCIAF0105-500G
TCIAF0105-100G
1-Fluoro-4-nitrobenzène ≥98.0% (par GC)
1-Fluoro-4-nitrobenzène
Formule:
C₆H₄FNO₂ Point d'ébullition: 207°C Point de fusion: 21 °C Densité: 1,326 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 83 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007282 Numéro CAS: 350-46-9 EINECS: 206-502-8 ONU: 2811 ADR: 6.1,III |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light yellow to Yellow to Green powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |