Imprimer
1,3-Difluoro-5-nitrobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D3426-25G D3426-5G
TCIAD3426-25GEA 349 EUR
TCIAD3426-25G TCIAD3426-5G
1,3-Difluoro-5-nitrobenzène ≥98.0% (par GC)
1,3-Difluoro-5-nitrobenzène
Formule: C₆H₃F₂NO₂
Point d'ébullition: 177°C
Point d'éclair: 73°C
Numéro MDL: MFCD00012142
Numéro CAS: 2265-94-3
EINECS: 218-867-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=abd2a30fbfb78e387800b080b2b3f54f14674fb2&vid=36abb61c4f2b64c1bd77241a6448001da3ea5ad2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %