Imprimer
1,3-Difluoro-4-nitrobenzène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,4-Difluoro-1-nitrobenzene, 2,4-Difluoronitrobenzene
D1636-25G D1636-500G
TCIAD1636-25GEA 19.8 EUR
TCIAD1636-25G TCIAD1636-500G
1,3-Difluoro-4-nitrobenzène ≥99.0% (par GC)
1,3-Difluoro-4-nitrobenzène
Formule: C₆H₃F₂NO₂
Point d'ébullition: 207°C
Point de fusion: 10 °C
Densité: 1,4571 g/cm³ (14 °C)
Point d'éclair: 90°C
Numéro MDL: MFCD00007050
Numéro CAS: 446-35-5
EINECS: 207-167-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1d44b302a084181b91cbfd64addf24ead58824f2&vid=42b76981eccc32460505687df0a33ba7ec795e13&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %