Imprimer
3,5-Difluoroaniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D2665-25G D2665-5G
TCIAD2665-25GEA 78.1 EUR
TCIAD2665-25G TCIAD2665-5G
3,5-Difluoroaniline ≥98.0% (par GC)
3,5-Difluoroaniline
Formule: C₆H₅F₂N
Point d'ébullition: 82°C
Point de fusion: 37…41 °C
Densité: 1,295 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007763
Numéro CAS: 372-39-4
EINECS: 206-752-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3eb16bd465b107166f27a9a34acd01f91641cada&vid=0540b3e5a1e56e494390a1e4ec827bc20f4f982d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C