Imprimer
Acide 2-fluoro-6-iodobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
F0796-1G F0796-5G
TCIAF0796-1GEA 29.7 EUR
TCIAF0796-1G TCIAF0796-5G
Acide 2-fluoro-6-iodobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2-fluoro-6-iodobenzoïque
Formule: C₇H₄FIO₂
Point d'ébullition: 312 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 123…126 °C
Numéro MDL: MFCD00042289
Numéro CAS: 111771-08-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=408ae7b8d94f04be0a16b6182bfe2f480d0d6259&vid=22ecc7b445faf49afaadd5b7ff094f408747ea70&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 124.0 to 128.0 deg-C