Imprimer
Acide 4-fluoroanthranilique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Amino-4-fluorobenzoic acid
F0405-1G F0405-25G F0405-5G
TCIAF0405-1GEA 40.7 EUR
TCIAF0405-1G TCIAF0405-25G TCIAF0405-5G
Acide 4-fluoroanthranilique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 4-fluoroanthranilique
Formule: C₇H₆FNO₂
MW: 155.13 g/mol
Point d'ébullition: 305
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075553
Numéro CAS: 446-32-2
EINECS: 207-163-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=20716acc8f8b346ab34bdabff9c0a09fbbc97434&vid=dcad2c45d1ed4a3803a39d98183d6a5e844f41cf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %