Imprimer
Acide pentafluorobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
P0806-25G P0806-5G
TCIAP0806-25GEA 62.7 EUR
TCIAP0806-25G TCIAP0806-5G
Acide pentafluorobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide pentafluorobenzoïque
Formule: C₇HF₅O₂
Point d'ébullition: 220 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 100…102 °C
Densité: 1,942 g/cm³ (22 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002406
Numéro CAS: 602-94-8
EINECS: 210-026-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27f15adafe7dea175d110fa4db1060bb35016ca6&vid=4eb4908389940af672589c44018e379c801e2773&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 103.0 to 105.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency