Imprimer
Acide 3-fluorobenzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
F0158-25G F0158-250G
TCIAF0158-25GEA 28.6 EUR
TCIAF0158-25G TCIAF0158-250G
Acide 3-fluorobenzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 3-fluorobenzoïque
Formule: C₇H₅FO₂
MW: 140.11 g/mol
Point d'ébullition: 251
Point de fusion: 122
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002489
Numéro CAS: 455-38-9
EINECS: 207-248-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4693aa4bdec1aa40f131ea540ccc5b3ac237bd69&vid=a635506563f0d3d434d97547e32d053f934c5810&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 121.0 to 125.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity