Imprimer
Acide 2-fluorobenzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: o-Fluorobenzoic acid
F0035-25G F0035-500G
TCIAF0035-25GEA 85.8 EUR
TCIAF0035-25G TCIAF0035-500G
Acide 2-fluorobenzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 2-fluorobenzoïque
Formule: C₇H₅FO₂
Point d'ébullition: 245 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 121…124 °C
Densité: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002405
Numéro CAS: 445-29-4
EINECS: 207-158-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b42bd38e8a4faff7a1345c5d4162d44d749afe0&vid=6b7b9312641c1bc1b37d6f94fdab5e344e1afca0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 127.0 deg-C