Imprimer
Acide 2,4,5-trifluorobenzoïque ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
T1586-25G T1586-5G
TCIAT1586-25GEA 190 EUR
TCIAT1586-25G TCIAT1586-5G
Acide 2,4,5-trifluorobenzoïque ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2,4,5-trifluorobenzoïque
Formule: C₇H₃F₃O₂
MW: 176.09 g/mol
Point d'ébullition: 237
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013306
Numéro CAS: 446-17-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc588a2e3c47b828f2bf453e87822001f7b279aa&vid=420d73a9810a605dc4ad47cc0db323883f4474fe&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 95.0 to 100.0 deg-C