Imprimer
4-Fluorobenzonitrile ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: p-Fluorobenzonitrile
F0221-25G F0221-500G F0221-100G
TCIAF0221-25GEA 49.5 EUR
TCIAF0221-25G TCIAF0221-500G TCIAF0221-100G
4-Fluorobenzonitrile ≥99.0% (par GC)
4-Fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₄FN
Point d'ébullition: 188°C
Point de fusion: 37…40 °C
Densité: ~ 1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 65°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001812
Numéro CAS: 1194-02-1
EINECS: 214-784-9
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4883016d1205d99d67b6717915808382498b0c03&vid=14c45d04bd60229a615afe639d981e2bfc4824d2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %