Imprimer
3-Fluoro-p-anisaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Fluoro-4-methoxybenzaldehyde, 3-Fluoro-4-anisaldehyde
F0480-1G F0480-5G
TCIAF0480-1GEA 26.4 EUR
TCIAF0480-1G TCIAF0480-5G
3-Fluoro-p-anisaldéhyde ≥98.0% (par GC)
3-Fluoro-p-anisaldéhyde
Formule: C₈H₇FO₂
MW: 154.14 g/mol
Point d'ébullition: 132°C
Numéro MDL: MFCD00003349
Numéro CAS: 351-54-2
EINECS: 206-514-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=56956807adbd5a53a33a57ae9da3afd039c8b855&vid=ec84ae7d21209f4bb9ab38aeef0e05e84747ec4e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 27.0 to 31.0 deg-C