2,6-Difluorobenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
D2452-25G
D2452-5G
TCIAD2452-25GEA
139
EUR
TCIAD2452-25G
TCIAD2452-5G
2,6-Difluorobenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
2,6-Difluorobenzaldéhyde
Formule:
C₇H₄F₂O MW: 142.1 g/mol Point d'ébullition: 85°C Point d'éclair: 73°C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010293 Numéro CAS: 437-81-0 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |