Imprimer
2,3-Difluorobenzaldéhyde ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D2614-25G D2614-5G
TCIAD2614-25GEA 259 EUR
TCIAD2614-25G TCIAD2614-5G
2,3-Difluorobenzaldéhyde ≥97.0% (par GC)
2,3-Difluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄F₂O
Point d'ébullition: 65°C
Densité: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 58°C
Numéro MDL: MFCD00010292
Numéro CAS: 2646-91-5
ONU: 1989
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a225687c43628eda98df680185b0ee95679fabf&vid=192c57144cc8061bebb77c1409564bfa385bb5fd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %