Imprimer
1,4-Difluorobenzène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D1628-25G D1628-5G
TCIAD1628-25GEA 35.2 EUR
TCIAD1628-25G TCIAD1628-5G
1,4-Difluorobenzène ≥99.0% (par GC)
1,4-Difluorobenzène
Formule: C₆H₄F₂
Point d'ébullition: 88°C
Point de fusion: –13 °C
Densité: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -5°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000344
Numéro CAS: 540-36-3
EINECS: 208-742-9
ONU: 1993
ADR: 3,II
Merck Index: 14,03148
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e06d87f24157c46bc7ad104f65941d7fa8e035c3&vid=a4d92aa3566ecd82c03e6f361af854e0671e47c8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %