1,2-Difluorobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
D1627-25G
D1627-5G
TCIAD1627-25GEA
56.1
EUR
TCIAD1627-25G
TCIAD1627-5G
1,2-Difluorobenzène ≥98.0% (par GC)
1,2-Difluorobenzène
Formule:
C₆H₄F₂ Point d'ébullition: 91°C Point de fusion: –34 °C Densité: 1,15 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 2°C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000284 Numéro CAS: 367-11-3 EINECS: 206-680-7 ONU: 1993 ADR: 3,II |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |