Imprimer
1,2,4-Trifluorobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
T1033-25G T1033-5G
TCIAT1033-25GEA 62.7 EUR
TCIAT1033-25G TCIAT1033-5G
1,2,4-Trifluorobenzène ≥98.0% (par GC)
1,2,4-Trifluorobenzène
Formule: C₆H₃F₃
Point d'ébullition: 90°C
Point de fusion: –35 °C
Densité: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 4°C
Numéro MDL: MFCD00000305
Numéro CAS: 367-23-7
EINECS: 206-684-9
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9ae7711aa867e4e311952cf607dd1330714b582&vid=8ac1298f5a722c3d184dbbb3c9c4310c673f3863&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %