Imprimer
2,4,6-Trichlorophénol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T0390-25G T0390-500G
TCIAT0390-25GEA 17.6 EUR
TCIAT0390-25G TCIAT0390-500G
2,4,6-Trichlorophénol ≥97.0% (par GC)
2,4,6-Trichlorophénol
Formule: C₆H₃Cl₃O
MW: 197.45 g/mol
Point d'ébullition: 120°C
Point de fusion: 66
Point d'éclair: 99
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002172
Numéro CAS: 88-06-2
EINECS: 201-795-9
ONU: 2020
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,09644
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=827fd6b94cd2e30110a9e931e274af22f59c40c3&vid=082a334e8e623ba2bc45e14c8793e52eedb57468&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C