3-Chlorophénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
C0242-25G
C0242-500G
C0242-100G
TCIAC0242-25GEA
28.6
EUR
TCIAC0242-25G
TCIAC0242-500G
TCIAC0242-100G
3-Chlorophénol ≥98.0% (par GC)
3-Chlorophénol
Formule:
C₆H₅ClO Point d'ébullition: ~ 214 °C (1013 hPa) Point de fusion: 31…34 °C Densité: 1,245 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 97 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00002256 Numéro CAS: 108-43-0 EINECS: 203-582-6 ONU: 2020 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,02154 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Orange to Green powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |