Imprimer
2,4-Dichlorophénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,3-Dichloro-4-hydroxybenzene, 1-Hydroxy-2,4-dichlorobenzene
D0392-25G D0392-500G
TCIAD0392-25GEA 31.9 EUR
TCIAD0392-25G TCIAD0392-500G
2,4-Dichlorophénol ≥98.0% (par GC)
2,4-Dichlorophénol
Formule: C₆H₄Cl₂O
Point d'ébullition: 210°C
Point de fusion: 40…41 °C
Densité: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002169
Numéro CAS: 120-83-2
EINECS: 204-429-6
ONU: 2020
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,03072
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=05d97495682714188f9bd3caf4f3c20729373d3c&vid=2925f69f7ac62a956c52e06f4efb1fa79bf8bac3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency