2,6-Dichlorophénol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
D0394-25G
D0394-500G
TCIAD0394-25GEA
62.7
EUR
TCIAD0394-25G
TCIAD0394-500G
2,6-Dichlorophénol ≥99.0% (par GC)
2,6-Dichlorophénol
Formule:
C₆H₄Cl₂O Point d'ébullition: 80°C Point de fusion: 68 °C Densité: 1,653 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002176 Numéro CAS: 87-65-0 EINECS: 201-761-3 ONU: 2020 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,03073 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 65.0 to 68.0 deg-C |
Solubility in Methanol | within almost transparency |