Imprimer
1-Chloro-4-nitrobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Chloronitrobenzene
C0222-25G C0222-500G
TCIAC0222-25GEA 19.8 EUR
TCIAC0222-25G TCIAC0222-500G
1-Chloro-4-nitrobenzène ≥98.0% (par GC)
1-Chloro-4-nitrobenzène
Formule: C₆H₄ClNO₂
MW: 157.56 g/mol
Point d'ébullition: 242°C
Point de fusion: 83
Point d'éclair: 127
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007285
Numéro CAS: 100-00-5
EINECS: 202-809-6
ONU: 1578
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,02151
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9d0238a95542d82cc17d690625fcac66c804e611&vid=977036f60436cea4d6b5024ff7297c84fb70228a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency