Imprimer
1-Chloro-3-nitrobenzène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Chloronitrobenzene
C0221-25G C0221-500G
TCIAC0221-25GEA 17.6 EUR
TCIAC0221-25G TCIAC0221-500G
1-Chloro-3-nitrobenzène ≥99.0% (par GC)
1-Chloro-3-nitrobenzène
Formule: C₆H₄ClNO₂
Point d'ébullition: 236°C
Point de fusion: 46 °C
Densité: 1,343 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007202
Numéro CAS: 121-73-3
EINECS: 204-496-1
ONU: 1578
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,02151
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd05f88a794c63933ffa843a5c1020a4fb7ee155&vid=579e2f7557e26399c3e996207c91d27931f6c7c6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency