Imprimer
1-Chloro-2-nitrobenzène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C0220-25G C0220-500G
TCIAC0220-25GEA 17.6 EUR
TCIAC0220-25G TCIAC0220-500G
1-Chloro-2-nitrobenzène ≥99.0% (par GC)
1-Chloro-2-nitrobenzène
Formule: C₆H₄ClNO₂
Point d'ébullition: 246°C
Point de fusion: 33 °C
Densité: 1,368 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007061
Numéro CAS: 88-73-3
EINECS: 201-854-9
ONU: 1578
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,02151
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=54f0649753977dccba0df82d38f5cd4892c7213e&vid=087d922f26ed4054ea85dd72c46474582bf14b90&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in Methanol almost transparency