Imprimer
4-Chloroaniline ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C0112-25G C0112-500G
TCIAC0112-25GEA 17.6 EUR
TCIAC0112-25G TCIAC0112-500G
4-Chloroaniline ≥99.0% (par GC)
4-Chloroaniline
Formule: C₆H₆ClN
MW: 127.57 g/mol
Point d'ébullition: 232
Point d'éclair: 120
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007835
Numéro CAS: 106-47-8
EINECS: 203-401-0
ONU: 2018
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,02118
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64db6904619cb3b029dc20bc7c4747c26a9e0305&vid=b91f0ed330fd3dee583aeccf7034eaea716fb570&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency