Imprimer
2-Chloroaniline 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Fournisseur: TCI
Danger
C0111-25ML C0111-500ML
TCIAC0111-25MLEA 17.6 EUR
TCIAC0111-25ML TCIAC0111-500ML
2-Chloroaniline 98,0 GC_ASSAY_METHOD
2-Chloroaniline
Formule: C₆H₆ClN
MW: 127.57 g/mol
Point d'ébullition: 209°C
Point de fusion: –2°C
Point d'éclair: 104°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007656
Numéro CAS: 95-51-2
EINECS: 202-426-4
ONU: 2019
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,02118
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f3039919a17e79c9aefda8183331cd4f346d3cd&vid=7ae9992ad1b57be7f65dd96ae53cccc7023078f1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %