Imprimer
2,3,4-Trichloroaniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T0798-25G T0798-5G
TCIAT0798-25GEA 506 EUR
TCIAT0798-25G TCIAT0798-5G
2,3,4-Trichloroaniline ≥98.0% (par GC)
2,3,4-Trichloroaniline
Formule: C₆H₄Cl₃N
Point d'ébullition: 292°C
Point de fusion: 73 °C
Densité: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00042819
Numéro CAS: 634-67-3
EINECS: 211-215-6
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0164939971fb5f725e71226a908cfdbd477fdc5&vid=6554dae5bf4d9d7f7c58cb3c02384d88b8aa8905&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 69.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency